5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3808-10G OR3808-5G OR3808-1G
APOSOR3808-10GEA 138 EUR
APOSOR3808-10G APOSOR3808-5G APOSOR3808-1G
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine
Formule: C6H7NO2
Smeltpunt: 80…81 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06858737
CAS nummer: 51834-97-0