Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
OR3811-100G OR3811-25G
APOSOR3811-100GEA 40.9 EUR
APOSOR3811-100G APOSOR3811-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Smeltpunt: 113…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025206
CAS nummer: 18595-18-1