{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3842-1G OR3842-500MG
APOSOR3842-1GEA 351 EUR
APOSOR3842-1G APOSOR3842-500MG
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 97%
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
Formule: C₁₃H₂₁N₃
Dichtheid: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060530
CAS nummer: 515162-20-6