3-Chloorpropeen 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3848-2.5L OR3848-500ML
APOSOR3848-2.5LEA 187 EUR
APOSOR3848-2.5L APOSOR3848-500ML
3-Chloorpropeen 98%
3-Chloorpropeen
Formule: C₃H₅Cl
Kookpunt: 44…46 °C
Smeltpunt: –135 °C
Dichtheid: 0,939 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –28 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000984
CAS nummer: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3+6.1,I