2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3867-1G OR3867-5G OR3867-100MG
APOSOR3867-1GEA 252 EUR
APOSOR3867-1G APOSOR3867-5G APOSOR3867-100MG
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 169…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139513
CAS nummer: 81438-53-1