2,5-Dichloronicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3876-1G OR3876-5G
APOSOR3876-1GEA 22 EUR
APOSOR3876-1G APOSOR3876-5G
2,5-Dichloronicotinic acid
2,5-Dichloronicotinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Smeltpunt: 156…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861979
CAS nummer: 59782-85-3