1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3878-1G OR3878-250MG
APOSOR3878-1GEA 87.6 EUR
APOSOR3878-1G APOSOR3878-250MG
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid 97+%
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₆O₄
Smeltpunt: 224…225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01076411
CAS nummer: 5768-39-8