2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3881-100MG OR3881-1G
APOSOR3881-100MGEA 46.8 EUR
APOSOR3881-100MG APOSOR3881-1G
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃
Smeltpunt: 191…193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411666
CAS nummer: 295349-64-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III