6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3882-1G OR3882-250MG
APOSOR3882-1GEA 262 EUR
APOSOR3882-1G APOSOR3882-250MG
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Formule: C₁₅H₂₁N₃O₄
Smeltpunt: 298…300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245543
CAS nummer: 201809-22-5