2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3891-100G OR3891-25G
APOSOR3891-100GEA 169 EUR
APOSOR3891-100G APOSOR3891-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
Kookpunt: 0,9 °C/0.5mmHg
Smeltpunt: 28…32 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00127867
CAS nummer: 49845-33-2