2-Deoxy-D-glucose
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3900T-5G OR3900T-25G
APOSOR3900T-5GEA 51.2 EUR
APOSOR3900T-5G APOSOR3900T-25G
2-Deoxy-D-glucose
2-Deoxy-D-glucose
Formule: C₆H₁₂O₅
Smeltpunt: 147…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007013
CAS nummer: 154-17-6
EINECS: 205-823-0