1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3912-1G OR3912-25G OR3912-5G
APOSOR3912-1GEA 27.8 EUR
APOSOR3912-1G APOSOR3912-25G APOSOR3912-5G
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₁Cl₂N₅
Smeltpunt: 129…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053016
CAS nummer: 19579-44-3