6-Aminophthalide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
6-Aminoisobenzofuran-1(3H)-one, 6-AMINOPHTHALIDE
OR3916-1G
OR3916-5G
APOSOR3916-1GEA
0
EUR
APOSOR3916-1G
APOSOR3916-5G
6-Aminophthalide 95%
6-Aminophthalide
Formule:
C₈H₇NO₂ MW: 149.15 g/mol Smeltpunt: 172…175 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00033530 CAS nummer: 57319-65-0 |