4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3920-1G OR3920-5G
APOSOR3920-1GEA 22 EUR
APOSOR3920-1G APOSOR3920-5G
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Formule: C₅H₇Cl₂NS
Smeltpunt: 166…168 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00067725
CAS nummer: 77470-53-2
UN: 3261
ADR: 8,III