Chloroacetamidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3921-25G OR3921-5G
APOSOR3921-25GEA 152 EUR
APOSOR3921-25G APOSOR3921-5G
Chloroacetamidine hydrochloride
Chloroacetamidine hydrochloride
Formule: C₂H₆Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053013
CAS nummer: 10300-69-3
EINECS: 233-675-7