5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3923-1G OR3923-250MG
APOSOR3923-1GEA 87.6 EUR
APOSOR3923-1G APOSOR3923-250MG
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₂N₂O₃S
Smeltpunt: 73…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203878
CAS nummer: 175203-78-8
UN: 3261
ADR: 8,III