1-Benzhydrylazetidin-3-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3924-100G OR3924-25G
APOSOR3924-100GEA 43.8 EUR
APOSOR3924-100G APOSOR3924-25G
1-Benzhydrylazetidin-3-ol 98%
1-Benzhydrylazetidin-3-ol
Formule: C₁₆H₁₇NO
Smeltpunt: 106…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00205109
CAS nummer: 18621-17-5
UN: 3259
ADR: 8,III