7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: CRT0044876
OR3926-1G OR3926-5G
APOSOR3926-1GEA 73 EUR
APOSOR3926-1G APOSOR3926-5G
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₄
Smeltpunt: 264…266 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00044720
CAS nummer: 6960-45-8
EINECS: 230-154-6