5,7-Dichloro-4-quinolinol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR3930-1G OR3930-500MG
APOSOR3930-1GEA 139 EUR
APOSOR3930-1G APOSOR3930-500MG
5,7-Dichloro-4-quinolinol 97%
5,7-Dichloro-4-quinolinol
Formule: C₉H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219834
CAS nummer: 171850-29-6