Methyl-3,4-bis(bromomethyl)benzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3934-1G OR3934-250MG
APOSOR3934-1GEA 173 EUR
APOSOR3934-1G APOSOR3934-250MG
Methyl-3,4-bis(bromomethyl)benzoate 97%
Methyl-3,4-bis(bromomethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₀Br₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219865
CAS nummer: 20896-23-5