3-Isopropoxyphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3942-1G OR3942-25G OR3942-5G
APOSOR3942-1GEA 0 EUR
APOSOR3942-1G APOSOR3942-25G APOSOR3942-5G
3-Isopropoxyphenylboronic acid 97%
3-Isopropoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
Kookpunt: 199 °C
Smeltpunt: 76…81 °C
Dichtheid: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03701512
CAS nummer: 216485-86-8