2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3949-100G OR3949-250G OR3949-25G
APOSOR3949-100GEA 96.4 EUR
APOSOR3949-100G APOSOR3949-250G APOSOR3949-25G
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Formule: C₈H₁₃ClN₂
Smeltpunt: 205 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013382
CAS nummer: 56737-78-1