[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(2-Cyanoprop-2-yl)benzeneboronic acid, 2-(4-Boronophenyl)-2-methylpropanenitrile
OR3950-100MG OR3950-5G
APOSOR3950-100MGEA 73 EUR
APOSOR3950-100MG APOSOR3950-5G
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid
Formule: C₁₀H₁₂BNO₂
Smeltpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06659832
CAS nummer: 850568-67-1