5-Nitroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3952-100G OR3952-10G OR3952-25G
APOSOR3952-100GEA 71.6 EUR
APOSOR3952-100G APOSOR3952-10G APOSOR3952-25G
5-Nitroquinoline
5-Nitroquinoline
Formule: C₉H₆N₂O₂
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006790
CAS nummer: 607-34-1
EINECS: 210-134-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable