4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Methoxycarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
OR3955-1G OR3955-5G
APOSOR3955-1GEA 76 EUR
APOSOR3955-1G APOSOR3955-5G
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₄
Smeltpunt: 130…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115670
CAS nummer: 850568-17-1