Paracetamol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
OR3962-5KG OR3962-1KG OR3962-250G
APOSOR3962-5KGEA 577 EUR
APOSOR3962-5KG APOSOR3962-1KG APOSOR3962-250G
Paracetamol 98%
Paracetamol
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Kookpunt: 388
Smeltpunt: 168…172 °C
Dichtheid: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002328
CAS nummer: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048