2-Chloor-p-tolueensulfochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3971-100G OR3971-25G OR3971-5G
APOSOR3971-100GEA 444 EUR
APOSOR3971-100G APOSOR3971-25G APOSOR3971-5G
2-Chloor-p-tolueensulfochloride 98%
2-Chloor-p-tolueensulfochloride
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Kookpunt: 94…96 °C/0,05mmHg
Smeltpunt: 34…38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203987
CAS nummer: 42413-03-6
UN: 3261
ADR: 8,II