3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3972-10G OR3972-100G OR3972-25G
APOSOR3972-10GEA 30.8 EUR
APOSOR3972-10G APOSOR3972-100G APOSOR3972-25G
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Smeltpunt: 69…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052198
CAS nummer: 80563-86-6
UN: 3261
ADR: 8,II