3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Isobutylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR3982-1G OR3982-5G OR3982-25G
APOSOR3982-1GEA 58.4 EUR
APOSOR3982-1G APOSOR3982-5G APOSOR3982-25G
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
Smeltpunt: 224…230 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115692
CAS nummer: 723282-09-5