N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3985-100MG OR3985-250MG
APOSOR3985-100MGEA 22 EUR
APOSOR3985-100MG APOSOR3985-250MG
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₂BNO₅S
Smeltpunt: 278…284 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07363750
CAS nummer: 850568-77-3