(2-Nitrophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
OR3988-100G OR3988-25G
APOSOR3988-100GEA 48.3 EUR
APOSOR3988-100G APOSOR3988-25G
(2-Nitrophenyl)acetic acid
(2-Nitrophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
Smeltpunt: 137…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007190
CAS nummer: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0