(4-Nitrophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Nitrophenylacetic acid
OR3989-100G OR3989-25G OR3989-1G
APOSOR3989-100GEA 0 EUR
APOSOR3989-100G APOSOR3989-25G APOSOR3989-1G
(4-Nitrophenyl)acetic acid 97%
(4-Nitrophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
MW: 181.15 g/mol
Smeltpunt: 150…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007383
CAS nummer: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Merck Index: 12,06719