2-Bromo-6-chlorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR399002-1G OR399002-5G
APOSOR399002-1GEA 22 EUR
APOSOR399002-1G APOSOR399002-5G
2-Bromo-6-chlorophenol
2-Bromo-6-chlorophenol
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207.46 g/mol
Smeltpunt: 55…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907875
CAS nummer: 2040-88-2