3-Bromo-4-methoxyphenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR399010-100G OR399010-25G OR399010-5G
APOSOR399010-100GEA 766 EUR
APOSOR399010-100G APOSOR399010-25G APOSOR399010-5G
3-Bromo-4-methoxyphenol 98%
3-Bromo-4-methoxyphenol
Formule: C7H7BrO2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11054143
CAS nummer: 17332-12-6