2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate
OR3999-1G OR3999-5G
APOSOR3999-1GEA 78.9 EUR
APOSOR3999-1G APOSOR3999-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester
Formule: C₁₂H₁₅BO₄
MW: 234.0561 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659932
CAS nummer: 850567-60-1