3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40-1G OR40-250MG
APOSOR40-1GEA 155 EUR
APOSOR40-1G APOSOR40-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091527
CAS nummer: 154257-70-2