3-Chloroisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400010-1G OR400010-5G OR400010-25G
APOSOR400010-1GEA 48.3 EUR
APOSOR400010-1G APOSOR400010-5G APOSOR400010-25G
3-Chloroisatoic anhydride
3-Chloroisatoic anhydride
Formule: C₈H₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06809785
CAS nummer: 63497-60-9