4-Bromoisatoic anhydride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400015-1G OR400015-25G OR400015-5G
APOSOR400015-1GEA 57 EUR
APOSOR400015-1G APOSOR400015-25G APOSOR400015-5G
4-Bromoisatoic anhydride 97%
4-Bromoisatoic anhydride
Formule: C₈H₄BrNO₃
Smeltpunt: 256 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11113115
CAS nummer: 76561-16-5