4-Methylisatoic anhydride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400018-1G OR400018-5G
APOSOR400018-1GEA 61.4 EUR
APOSOR400018-1G APOSOR400018-5G
4-Methylisatoic anhydride 97%
4-Methylisatoic anhydride
Formule: C₉H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426400
CAS nummer: 63480-11-5