3-Bromoisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR400020-1G
OR400020-5G
OR400020-25G
APOSOR400020-1GEA
35.1
EUR
APOSOR400020-1G
APOSOR400020-5G
APOSOR400020-25G
3-Bromoisatoic anhydride
3-Bromoisatoic anhydride
Formule:
C₈H₄BrNO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06738735 CAS nummer: 331646-98-1 |