Methyl-4-bromosalicylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400066-1G OR400066-5G OR400066-25G
APOSOR400066-1GEA 22 EUR
APOSOR400066-1G APOSOR400066-5G APOSOR400066-25G
Methyl-4-bromosalicylate
Methyl-4-bromosalicylate
Formule: C₈H₇BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780736
CAS nummer: 22717-56-2