1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400097-1G OR400097-5G
APOSOR400097-1GEA 29.2 EUR
APOSOR400097-1G APOSOR400097-5G
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Formule: C₉H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22573041
CAS nummer: 380225-68-3