5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400108-1G OR400108-25G OR400108-5G
APOSOR400108-1GEA 0 EUR
APOSOR400108-1G APOSOR400108-25G APOSOR400108-5G
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉BrO₂
Smeltpunt: 38…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03789141
CAS nummer: 16740-73-1
UN: 3261
ADR: 8,III