4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400118-1G OR400118-5G
APOSOR400118-1GEA 0 EUR
APOSOR400118-1G APOSOR400118-5G
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16987757
CAS nummer: 102169-44-8