Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400138-1G OR400138-25G OR400138-5G
APOSOR400138-1GEA 0 EUR
APOSOR400138-1G APOSOR400138-25G APOSOR400138-5G
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆INO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064223
CAS nummer: 89976-27-2