2-Amino-3-chlorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400160-1G OR400160-250MG OR400160-5G
APOSOR400160-1GEA 38.9 EUR
APOSOR400160-1G APOSOR400160-250MG APOSOR400160-5G
2-Amino-3-chlorophenol
2-Amino-3-chlorophenol
Formule: C₆H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848418
CAS nummer: 56962-00-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III