4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400179-1G OR400179-5G OR400179-250MG
APOSOR400179-1GEA 38 EUR
APOSOR400179-1G APOSOR400179-5G APOSOR400179-250MG
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231.06 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619131
CAS nummer: 827-32-7