4-Iodo-2-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400184-1G OR400184-5G
APOSOR400184-1GEA 0 EUR
APOSOR400184-1G APOSOR400184-5G
4-Iodo-2-nitroanisole
4-Iodo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆INO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060933
CAS nummer: 52692-09-8