Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40019-1G OR40019-5G
APOSOR40019-1GEA 57 EUR
APOSOR40019-1G APOSOR40019-5G
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate 96%
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate
Formule: C₁₁H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11053807
CAS nummer: 716-43-8