3-Bromophenyl methyl sulphone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40020-25G OR40020-5G
APOSOR40020-25GEA 55.5 EUR
APOSOR40020-25G APOSOR40020-5G
3-Bromophenyl methyl sulphone
3-Bromophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₇BrO₂S
Smeltpunt: 102…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095326
CAS nummer: 34896-80-5